4-(Benzyloxy)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL666920-10GEA 290 EUR
SIAL666920-10G SIAL666920-2G
4-(Benzyloxy)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₃BO₃
Molekulargewicht: 228,06
MDL Number: MFCD01075705
CAS-Nummer: 146631-00-7