6-Chinolinboronsäure Hydrochlorid 95%
Achtung
H30380.03EA 133 EUR
H30380.03 H30380.MD
6-Chinolinboronsäure Hydrochlorid 95%
6-Chinolinboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₉H₉BClNO₂
Molekulargewicht: 209,44 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 220 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11101398
CAS-Nummer: 1310403-86-1