2,4-Dichlor-3-phenylchinolin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB10856.1EA
0
EUR
MAYBBTB10856.1
CHMPBTB10856.250
2,4-Dichlor-3-phenylchinolin
2,4-Dichloro-3-phenylquinoline
Formel:
C₁₅H₉Cl₂N |
CAS-Nummer:
108832-15-1 |