2,4-Dichlor-6-fluor-3-phenylchinolin
Lieferant: Thermo Scientific
CHMPNRB02825.250EA 0 EUR
CHMPNRB02825.250 MAYBNRB02825.1
2,4-Dichlor-6-fluor-3-phenylchinolin
2,4-Dichloro-6-fluoro-3-phenylquinoline
Formel: C₁₅H₈Cl₂FN
MDL Number: MFCD00101151
CAS-Nummer: 274691-28-0