Cyclopropylboronsäure-MIDA-ester, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL697311-5GEA 317 EUR
SIAL697311-5G
Cyclopropylboronsäure-MIDA-ester, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylboronsäure-MIDA-ester
Formel: C₈H₁₂BNO₄
Molekulargewicht: 196,9962 g/mol
MDL Number: MFCD11215247
CAS-Nummer: 1104637-36-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR