1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL650277-500MGEA
147
EUR
SIAL650277-500MG
SIAL650277-1G
1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₂₁BO₂ Molekulargewicht: 208,1049 g/mol |
MDL Number:
MFCD05663845 CAS-Nummer: 141091-37-4 |