Isochinolin-5-carbaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19636.03EA 167 EUR
L19636.03 L19636.MD
Isochinolin-5-carbaldehyd ≥97%
Isochinolin-5-carbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Molekulargewicht: 157,17
Schmelzpunkt: 113…116 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412483
CAS-Nummer: 80278-67-7
EINECS: 000-000-0