Isochinolin-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL675180-1GEA 75.3 EUR
SIAL675180-1G
Isochinolin-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Isochinolin-5-carbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Molekulargewicht: 157,17 g/mol
MDL Number: MFCD03412483
CAS-Nummer: 80278-67-7