Zinktitanat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
41673.18EA
95
EUR
41673.18
41673.30
Zinktitanat ≥99,9% (Metall-Basis)
Zinktitanat
Formel:
O₃TiZn Molekulargewicht: 242,64 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00054107 CAS-Nummer: 12036-43-0 EINECS: 234-850-0 |