2-Acetylamino-5-brom-3-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL643505-1GEA
50.2
EUR
SIAL643505-1G
2-Acetylamino-5-brom-3-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Acetylamino-5-brom-3-methylpyridin
Formel:
C₈H₉BrN₂O |
MDL Number:
MFCD01928227 CAS-Nummer: 142404-81-7 |