(4-Methoxyphenyl)magnesiumbromid 1 mol/l
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H54317.AEEA 119 EUR
H54317.AE
(4-Methoxyphenyl)magnesiumbromid 1 mol/l
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide
Formel: C₇H₇BrMgO
Molekulargewicht: 211,34 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013515
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,II