Kaliumnitrat-[15N] (60% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL490547-10GEA 744 EUR
SIAL490547-10G
Kaliumnitrat-[15N] (60% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Kaliumnitrat-[15N]
Formel: KNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075049
CAS-Nummer: 57654-83-8