5-(Chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD02742DAEA 0 EUR
MAYBCD02742DA MAYBCD02742CB
5-(Chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₆Cl₂N₂O
MDL Number: MFCD00119077
CAS-Nummer: 57238-75-2