4-Iod-3-methyl-5-phenylisoxazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC20311EAEA
0
EUR
MAYBCC20311EA
MAYBCC20311DA
4-Iod-3-methyl-5-phenylisoxazol
4-Iodo-3-methyl-5-phenylisoxazole
Formel:
C₁₀H₈INO Molekulargewicht: 285,0800 g/mol |
MDL Number:
MFCD03086126 CAS-Nummer: 16114-53-7 |