Iodmethan-[D] (98% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Stabilisierung: Stabilised with copper
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL492825-5GEA 723 EUR
SIAL492825-5G
Iodmethan-[D] (98% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Iodmethan-[D]
Formel: CH₂DI
MDL Number: MFCD00190468
CAS-Nummer: 992-96-1