Iodmethan-[D2] (98% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


Stabilisierung: Stabilised with copper
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

SIAL492833-5GEA 736 EUR
SIAL492833-5G
Iodmethan-[D2] (98% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Iodmethan-[D2]
Formel: CHD₂I
MDL Number: MFCD00144782
CAS-Nummer: 865-43-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR