3-Amino-2-chlor-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL701882-5GEA
86.3
EUR
SIAL701882-5G
3-Amino-2-chlor-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molekulargewicht: 142,5900 g/mol |
MDL Number:
MFCD03427656 CAS-Nummer: 34552-13-1 |