4-(Chlormethyl)benzoesäure
Lieferant: Molekula
MOLEM16061695EA 0 EUR
MOLEM16061695
4-(Chlormethyl)benzoesäure
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molekulargewicht: 170,60 g/mol
MDL Number: MFCD00002568
CAS-Nummer: 1642-81-5
EINECS: 216-697-1