5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD01263.1EA
0
EUR
MAYBJFD01263.1
MAYBJFD01263.50
MAYBJFD01263.10
5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin
5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin
Formel:
C₈H₁₀N₂ Molekulargewicht: 134,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038078 CAS-Nummer: 34413-35-9 EINECS: 252-002-8 |