4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL445525-5GEA 93.3 EUR
SIAL445525-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molekulargewicht: 122,17
MDL Number: MFCD00014565
CAS-Nummer: 2305-79-5
EINECS: 218-977-9