2,2':6',2''-Terpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: TERPY
A17750.01 A17750.03 A17750.06
A17750.01EA 70.8 EUR
A17750.01 A17750.03 A17750.06
2,2':6',2''-Terpyridin ≥97%
2,2':6',2''-Terpyridin
Formel: C₁₅H₁₁N₃
Molekulargewicht: 233,27 g/mol
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006213
CAS-Nummer: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
ADR: 6.1,I