2,2':6',2''-Terpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: TERPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
234672-1G 234672-250MG 234672-5G
SIAL234672-1GEA 200 EUR
SIAL234672-1G SIAL234672-250MG SIAL234672-5G
2,2':6',2''-Terpyridin, Sigma-Aldrich®
2,2':6',2''-Terpyridin
Formel: C₁₅H₁₁N₃
Molekulargewicht: 233,27 g/mol
MDL Number: MFCD00006213
CAS-Nummer: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5