tert-Butyl-4-isothiocyanatobenzoat, Sigma-Aldrich®
SIAL59816-1G-FEA
202
EUR
SIAL59816-1G-F
tert-Butyl-4-isothiocyanatobenzoat, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl-4-isothiocyanatobenzoat
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂S |
MDL Number:
MFCD03453226 CAS-Nummer: 486415-37-6 |