5-(3-Bromphenyl)-1H-tetrazol ≥97%
Achtung
L15180.MDEA 45.6 EUR
L15180.MD L15180.03
5-(3-Bromphenyl)-1H-tetrazol ≥97%
5-(3-Bromophenyl)-1H-tetrazole
Formel: C₇H₅BrN₄
Molekulargewicht: 225,05 g/mol
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075675
CAS-Nummer: 3440-99-1
EINECS: 000-000-0