5-Methylbenzoxazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B22596.14EA 63.3 EUR
B22596.14 B22596.06 B22596.03
5-Methylbenzoxazol ≥99%
5-Methylbenzoxazole
Formel: C₈H₇NO
Molekulargewicht: 133,15
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216938
CAS-Nummer: 10531-78-9