Ethylenglycol-[D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL347442-1GEA 151 EUR
SIAL347442-1G
Ethylenglycol-[D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Ethylenglycol-[D4]
Formel: C₂H₂D₄O₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00144289
CAS-Nummer: 2219-51-4
EINECS: 218-730-5