3-(Hydroxymethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL09663-10GEA 180 EUR
SIAL09663-10G
3-(Hydroxymethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
3-(Hydroxymethyl)benzonitril
Formel: C₈H₇NO
MDL Number: MFCD01321087
CAS-Nummer: 874-97-5