2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27509.03EA 391 EUR
H27509.03
2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure 95%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BF₂NO₂
Molekulargewicht: 158,90 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788245
CAS-Nummer: 136466-94-9