3,5-Dibrom-2-hydroxybenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRH00917.1EA
0
EUR
MAYBRH00917.1
CHMPRH00917.250
3,5-Dibrom-2-hydroxybenzonitril
3,5-Dibrom-2-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₃Br₂NO Molekulargewicht: 276,9128 g/mol |
MDL Number:
MFCD00662354 CAS-Nummer: 40718-08-9 |