4-Propoxybenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB09860DAEA 0 EUR
MAYBBTB09860DA MAYBBTB09860EA MAYBBTB09860.50
4-Propoxybenzonitril
4-Propoxybenzonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO
MDL Number: MFCD00173874
CAS-Nummer: 60758-84-1