5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL676624-5GEA 149 EUR
SIAL676624-5G SIAL676624-1G
5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₃
MDL Number: MFCD03412068
CAS-Nummer: 445264-60-8