tert-Butyl-4-(brommethyl)benzoat
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM10007129-5EA 414 EUR
CAYM10007129-5 CAYM10007129-1
tert-Butyl-4-(brommethyl)benzoat
tert-Butyl-4-(brommethyl)benzoat
Formel: C₁₂H₁₅BrO₂
Molekulargewicht: 271,15 g/mol
CAS-Nummer: 108052-76-2