Methyl-2-aminoisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL704482-5GEA
119
EUR
SIAL704482-5G
SIAL704482-1G
Methyl-2-aminoisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-aminoisonicotinat
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molekulargewicht: 152,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD04039316 CAS-Nummer: 6937-03-7 |