3-Hexadecylthiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27371.06EA 417 EUR
H27371.06 H27371.03
3-Hexadecylthiophen ≥97%
3-Hexadecylthiophene
Formel: C₂₀H₃₆S
Molekulargewicht: 308,57 g/mol
Schmelzpunkt: 27…32 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368973
CAS-Nummer: 119269-24-8