Methyl-4-amino-3-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL515183-5GEA
108
EUR
SIAL515183-5G
SIAL515183-25G
Methyl-4-amino-3-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-amino-3-iodbenzoat
Formel:
C₈H₈INO₂ Molekulargewicht: 277,0600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00090423 CAS-Nummer: 19718-49-1 |