Methyl-3-amino-2-methylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL530271-25GEA
141
EUR
SIAL530271-25G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-amino-2-methylbenzoat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 165,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00211328 CAS-Nummer: 18583-89-6 |