Methyl-3-amino-4-methylbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB03382.250EA
0
EUR
MAYBBTB03382.250
MAYBBTB03382.1
Methyl-3-amino-4-methylbenzoat
Methyl-3-amino-4-methylbenzoat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 165,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00025206 CAS-Nummer: 18595-18-1 |