3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H54813.03EA 117 EUR
H54813.03 H54813.MD
3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol ≥97%
3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
Molekulargewicht: 236,27 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02650635
CAS-Nummer: 16151-03-4