Natriumthiosulfat 0.0109 mol/l (0.0109 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat
, Fixiersalz
, Natriumhyposulfit
, Antichlor
HACH2408949EA
34.5
EUR
HACH2408949
Natriumthiosulfat 0.0109 mol/l (0.0109 N) in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ Molekulargewicht: 158,11 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |