Filter für X-plore® Rd40
Lieferant: Dräger
Dräger X-plore® Rd40
111-0681EA 38.75 EUR
111-0681 111-0680 111-0771 111-0682 111-1650 111-0762 111-0773 111-0761 111-0772 DRAE6732974 111-0775 111-0774 111-0763 111-0766 111-0765 111-0776 111-1579 111-0768 111-0767 111-0769
Filter für X-plore® Rd40
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Der X-plore® Rd40 Filter mit Aluminiumgehäuse eignet sich für Halb- und Vollmasken mit Verbindungen gemäß EN 148-1.
Zertifizierungen: EN 141:2000, EN 14387, EN 143:2000, EN 371