Propargyl-p-toluolsulfonat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO379680250EA
102
EUR
ACRO379680250
ACRO379681000
ACRO379680050
Propargyl-p-toluolsulfonat 97%
Propargyl-p-toluolsulfonat
Formel:
C₁₀H₁₀O₃S Molekulargewicht: 210,25 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00078365 CAS-Nummer: 6165-76-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |