Cyclopentadienylmolybdäntricarbonyl dimer ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
39245.06EA 202 EUR
39245.06 39245.03 39245.14
Cyclopentadienylmolybdäntricarbonyl dimer ≥98%
Cyclopentadienylmolybdäntricarbonyl dimer
Formel: C₁₆H₁₀Mo₂O₆
Molekulargewicht: 490,13 g/mol
Schmelzpunkt: 220 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009947
CAS-Nummer: 12091-64-4
EINECS: 235-156-0
ADR: 6.1,II