Cyclopentadienylmolybdäntricarbonyl dimer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL117609-1GEA
46.7
EUR
SIAL117609-1G
Cyclopentadienylmolybdäntricarbonyl dimer, Sigma-Aldrich®
Cyclopentadienylmolybdäntricarbonyl dimer
Formel:
C₁₆H₁₀Mo₂O₆ Molekulargewicht: 490,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009947 CAS-Nummer: 12091-64-4 EINECS: 235-156-0 |