Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandionato-O,O')europium(III) ≥99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL160938-1GEA 54.9 EUR
SIAL160938-1G SIAL160938-100MG SIAL160938-5G
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandionato-O,O')europium(III) ≥99%, Sigma-Aldrich®
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandionato-O,O')europium(III)
Formel: C₃₀H₃₀EuF₂₁O₆
MDL Number: MFCD00064655
CAS-Nummer: 17631-68-4
EINECS: 241-616-1