(±)-Isoborneol ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
B20632.14EA
22.6
EUR
B20632.14
B20632.36
B20632.22
(±)-Isoborneol ≥95%
(±)-Isoborneol
Formel:
C₁₀H₁₈O Molekulargewicht: 154,2493 g/mol Schmelzpunkt: ∼210 °C (Subl.) Flammpunkt: 74 °C (165 °F) |
MDL Number:
MFCD00074821 CAS-Nummer: 124-76-5 EINECS: 204-712-4 ADR: , |