2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H51528.03EA
263
EUR
H51528.03
H51528.MD
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin 95%
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazin
Formel:
C₁₇H₃₂N₂OSn Molekulargewicht: 399,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD08275735 CAS-Nummer: 1105511-66-7 ADR: 6.1,III |