2-(Methylsulfonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51574.MDEA 127 EUR
H51574.MD H51574.03
2-(Methylsulfonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidin 96%
2-(Methylsulfonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidin
Formel: C₁₇H₃₂N₂O₂SSn
Molekulargewicht: 447,22
MDL Number: MFCD07787379
CAS-Nummer: 122476-85-1
ADR: 6.1,III