2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51493.03EA 325 EUR
H51493.03 H51493.MD
2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazol 96%
2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₆H₃₁NOSSn
Molekulargewicht: 404,20
MDL Number: MFCD07787372
CAS-Nummer: 927391-09-1
ADR: 6.1,III