5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B20741.03EA 92.6 EUR
B20741.03
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazol ≥98%
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formel: C₆H₅N₅
Molekulargewicht: 147,14 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068115
CAS-Nummer: 14389-12-9