4-(2-Chlor-5-methylphenoxy)piperidin ≥99%
Achtung
H50778.MDEA 71 EUR
H50778.MD
4-(2-Chlor-5-methylphenoxy)piperidin ≥99%
4-(2-Chlor-5-methylphenoxy)piperidin
Formel: C₁₂H₁₆ClNO
Molekulargewicht: 225,72 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06246346
CAS-Nummer: 254883-43-7